Wichtige Dokumente
303666
2-Butinsäure
98%
Synonym(e):
Tetrolsäure
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
78-80 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
CC#CC(O)=O
InChI
1S/C4H4O2/c1-2-3-4(5)6/h1H3,(H,5,6)
InChIKey
LUEHNHVFDCZTGL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?