Wichtige Dokumente
300632
6,7-Dimethoxy-2,2-dimethyl-4-chromanon
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
105-107 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
COc1cc2OC(C)(C)CC(=O)c2cc1OC
InChI
1S/C13H16O4/c1-13(2)7-9(14)8-5-11(15-3)12(16-4)6-10(8)17-13/h5-6H,7H2,1-4H3
InChIKey
OMWVNQFGCGNZHE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)