Merck
296643
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-sec.-Butylamin
99%
Synonym(e):
(R)-(−)-2-Amino-butan
Größe auswählen
250 MG
80,90 €
1 G
150,00 €
80,90 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
80,90 €
1 G
150,00 €
About This Item
Lineare Formel:
C2H5CH(NH2)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
73.14
Beilstein:
1718761
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
80,90 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]19/D −7.5°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.393 (lit.)
bp
63 °C (lit.)
Dichte
0.72 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CC[C@@H](C)N
InChI
1S/C4H11N/c1-3-4(2)5/h4H,3,5H2,1-2H3/t4-/m1/s1
InChIKey
BHRZNVHARXXAHW-SCSAIBSYSA-N
Anwendung
(R)-(−)-sec-Butylamine can be used:
  • To prepare (R)-(−)-sec-butylbis(2-hydroxyethyl)amine, an intermediate for the synthesis of aminodiphosphine ligands.[1]
  • As a substrate to demonstrate the stereochemistry of Mitsunobu reaction in the synthesis of secondary amines.[2]
  • As a model compound in the study of singlet-triplet transitions in circular dichroism.[3]
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-2.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-19 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Detection of singlet-triplet transitions in circular dichroism. A study of 2-aminobutane
Basil A and Gedanken A
Journal of the American Chemical Society, 111(26), 9237-9238 (1989)
Stereospecific synthesis of secondary amines by the Mitsunobu reaction
Edwards ML, et al.
Tetrahedron Letters, 31(24), 3417-3420 (1990)
Synthesis of the New Chiral (R)-and (S)-Aminodiphosphine Ligands sec-Butylbis (2-(diphenylphosphino) ethyl) amine, sec-Butylbis (2-(dicyclohexylphosphino) ethyl) amine, and (alpha-Methylbenzyl) bis (2-(dicyclohexylphosphino) ethyl) amine and Their Organom
Bianchini C, et al.
Organometallics, 16(20), 4403-4414 (1997)