Merck
296635
Sigma-Aldrich
N-Phthaloyl-DL-glutaminsäureanhydrid
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H9NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.21
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
197-201 °C (lit.)
SMILES String
O=C1CCC(N2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)O1
InChI
1S/C13H9NO5/c15-10-6-5-9(13(18)19-10)14-11(16)7-3-1-2-4-8(7)12(14)17/h1-4,9H,5-6H2
InChIKey
ICDLEMPZXFCQEB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)