Wichtige Dokumente
29580
cis,cis-1,5-Cyclooctadien
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
COD
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.493
Löslichkeit
water: soluble 0.05 g/L
Dichte
0.880 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-2,7-8H,3-6H2/b2-1-,8-7-
InChIKey
VYXHVRARDIDEHS-QGTKBVGQSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
89.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
32 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?