Merck
Z146986
Sigma-Aldrich
PTFE-Dichtungsringe
CGA Inlet size 110
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.51
Verpackung
pkg of 25 ea
CGA-Einlassgröße
110
Allgemeine Beschreibung
Für Aldrich Lecture-bottle-Regler und Ventile