Merck
294462
Sigma-Aldrich
p-Iod-D-phenylalanin
97%
Synonym(e):
2-Amino-3-(4-iodphenyl)-propionsäure
About This Item
Lineare Formel:
C9H10NO2I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]25/D −22°, c = 1 in 1 N HCl: ethanol, 1:1
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
251 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N[C@H](Cc1ccc(I)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10INO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
InChIKey
PZNQZSRPDOEBMS-MRVPVSSYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)