Merck
290297
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorbenzylalkohol
99%
About This Item
Lineare Formel:
F2C6H3CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.12
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.49 (lit.)
Dichte
1.262 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCc1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C7H6F2O/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3,10H,4H2
InChIKey
GNQLTCVBSGVGHC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and phytotoxic activity of 1, 2, 3-triazole derivatives.
Borgati TF, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 24(6), 953-961 (2013)