Merck
288918
Sigma-Aldrich
tert-Butyl-3,4,5-trimethyl-2-pyrrolcarboxylat
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H19NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
chunks
mp (Schmelzpunkt)
139-141 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
Cc1[nH]c(C(=O)OC(C)(C)C)c(C)c1C
InChI
1S/C12H19NO2/c1-7-8(2)10(13-9(7)3)11(14)15-12(4,5)6/h13H,1-6H3
InChIKey
JPUCLUDOOSRGFH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
tert-Butyl 3,4,5-trimethyl-2-pyrrolecarboxylate may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)