Merck
284726
Sigma-Aldrich
trans-5-Decen-1-ol
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3CH=CH(CH2)4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.27
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.452 (lit.)
bp
113-118 °C/11 mmHg (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]\C(CCCC)=C(\[H])CCCCO
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h5-6,11H,2-4,7-10H2,1H3/b6-5+
InChIKey
WYPQHXVMNVEVEB-AATRIKPKSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
143.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
62 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)