Wichtige Dokumente
284599
Anabasin
≥97%
Synonym(e):
2-(3-Pyridyl)piperidin, Neonicotin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.544 (lit.)
bp
96 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
SMILES String
C1CCC(NC1)c2cccnc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10,12H,1-2,5,7H2
InChIKey
MTXSIJUGVMTTMU-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
mouse ... Chrna1(11435) , Chrna7(11441)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?