Merck
283525
Sigma-Aldrich
4-Ethoxystyrol
technical grade, 90%
About This Item
Lineare Formel:
H2C=CHC6H4OC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
technical grade
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.549 (lit.)
bp
99-100 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-9-5-7-10(8-6-9)11-4-2/h3,5-8H,1,4H2,2H3
InChIKey
OBRYRJYZWVLVLF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
190.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
88 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)