Merck
563064
Sigma-Aldrich
2-Vinylanisol
98%
Synonym(e):
1-Ethenyl-2-methoxybenzene, 1-Methoxy-2-vinylbenzene, 2-Methoxystyrene, o-Methoxystyrene, o-Vinylanisole
About This Item
Lineare Formel:
C6H4(OCH3)CHCH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Enthält
0.1 M 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.5540 (lit.)
bp
36-43 °C/0.5 mmHg (lit.)
Dichte
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccccc1C=C
InChI
1S/C9H10O/c1-3-8-6-4-5-7-9(8)10-2/h3-7H,1H2,2H3
InChIKey
SFBTTWXNCQVIEC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
135.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57.2 °C - closed cup