Wichtige Dokumente
280208
Dimethylacetylsuccinat
Synonym(e):
2-Acetylbutandisäure-1,4-dimethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
bp
129-134 °C/12 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
33 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 56.2 g/L at 20 °C
Dichte
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ketone
SMILES String
COC(=O)CC(C(C)=O)C(=O)OC
InChI
1S/C8H12O5/c1-5(9)6(8(11)13-3)4-7(10)12-2/h6H,4H2,1-3H3
InChIKey
XREKLQOUFWBSFH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Cyclization for the synthesis of β-carbolines
- Synthesis of photochromic molecules with improved fatigue resistances and dark form stabilities
- Asymmetric hydrogenation of acylsuccinate followed by lactonization for synthesis of oxotetrahydrofurancarboxylates
- Amidation for synthesis of amino-acid derivatives of dihydropyranocoumarins
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
280.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
138 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?