Merck
276162
Sigma-Aldrich
1,3-Dibrom-1-propen, Mischung aus cis und trans
98%
Synonym(e):
1,3-Dibromo-2-propene, 1,3-Dibromopropene
About This Item
Lineare Formel:
BrCH2CH=CHBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.87
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.5573 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
Dichte
2 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
BrC\C=C\Br
InChI
1S/C3H4Br2/c4-2-1-3-5/h1-2H,3H2/b2-1+
InChIKey
JWQMKMSVOYQICF-OWOJBTEDSA-N
Anwendung
Synthetic building block[1]
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
80.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
27 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mechanism of Nucleophilic Attack on 1-and 2-Bromo (p-allyl) palladium Complexes1.
Organ MG, et al.
Journal of the American Chemical Society, 120(36), 9283-9290 (1998)
Palladium-catalyzed direct functionalization of imidazolinone: synthesis of dibromophakellstatin.
Jianming Lu et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(25), 7768-7769 (2007-06-02)