Merck
275700
Sigma-Aldrich
2,3-Dichlorhexafluor-2-buten, Mischung aus cis und trans
99%
About This Item
Lineare Formel:
CF3C(Cl)=C(Cl)CF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.94
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Dampfdichte
8 (vs air)
Dampfdruck
4.42 psi ( 20 °C)
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.3458 (lit.)
bp
66-68 °C (lit.)
Dichte
1.605 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
fluoro
SMILES String
FC(F)(F)C(\Cl)=C(/Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C4Cl2F6/c5-1(3(7,8)9)2(6)4(10,11)12/b2-1+
InChIKey
XDIDQEGAKCWQQP-OWOJBTEDSA-N
Allgemeine Beschreibung
The pure cis- and trans-isomers of 2,3-dichlorohexafluoro-2-butene were separated when 2,3-dichlorohexafluoro-2-butene (mixture of cis and trans) reacted with dry diglyme and sodium borohydride and was hydolyzed. The isomers were purified by preparative vapor phase chromatography technique[1].
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
THE PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF cis-AND trans-2-HYDRO-3-CHLOROHEXAFLUORO-2-BUTENE.
Burton DJ, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 44(5), 635-636 (1966)