Merck
275530
Sigma-Aldrich
(2-Pyrimidylthio)essigsäure
98%
Größe auswählen
5 G
43,20 €
43,20 €
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
43,20 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6N2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
43,20 €
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
204 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
thioether
SMILES String
OC(=O)CSc1ncccn1
InChI
1S/C6H6N2O2S/c9-5(10)4-11-6-7-2-1-3-8-6/h1-3H,4H2,(H,9,10)
InChIKey
NIEOYUNNKKAQKI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
(2-Pyrimidylthio)acetic acid was used in the synthesis of diorganotin(IV)-oxo-carboxylates by reacting with diorganotin(IV) oxide[1].
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Syntheses, spectroscopic characterizations and crystal structures of diorganotin (IV)-oxo-carboxylates with 2-pyrazinecarboxylic acid or (2-pyrimidylthio) acetic acid.
Journal of Coordination Chemistry, 59(12), 1335-1347 (2006)