Merck
27477
Sigma-Aldrich
(−)-β-Citronellen
technical, ≥90% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(R)-(−)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.25
Beilstein:
1719875
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical
Assay
≥90% (sum of enantiomers, GC)
Optische Aktivität
[α]20/D −7.0±2°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.439
bp
~155 °C (lit.)
Dichte
0.761 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@H](CC\C=C(\C)C)C=C
InChI
1S/C10H18/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7,10H,1,6,8H2,2-4H3/t10-/m0/s1
InChIKey
FUDNBFMOXDUIIE-JTQLQIEISA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
100.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
38 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)