Wichtige Dokumente
269980
3-Phenoxyphenol
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.601 (lit.)
bp
185 °C/12 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
41-42 °C (lit.)
Dichte
1.159 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Oc1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C12H10O2/c13-10-5-4-8-12(9-10)14-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,13H
InChIKey
HBUCPZGYBSEEHF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?