269220
Tetraiodmethan
97%
Synonym(e):
Kohlenstofftetraiodid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
168 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
IC(I)(I)I
InChI
1S/CI4/c2-1(3,4)5
InChIKey
JOHCVVJGGSABQY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable