Merck
263737
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylamino)buttersäure -hydrochlorid
98%, for peptide synthesis
Synonym(e):
3-Carboxy-N,N-dimethyl-1-propanaminium chloride, 4-(Dimethylamino)butanoic acid hydrochloride
Größe auswählen
5 G
72,30 €
25 G
200,00 €
72,30 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
72,30 €
25 G
200,00 €
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2N(CH2)3CO2H·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
72,30 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
4-(Dimethylamino)buttersäure -hydrochlorid, 98%
Assay
98%
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
153-155 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl.CN(C)CCCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2.ClH/c1-7(2)5-3-4-6(8)9;/h3-5H2,1-2H3,(H,8,9);1H
InChIKey
RDTALXUBMCLWBB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-(Dimethylamino)butyric acid hydrochloride also known as 4-(dimethylamino)butanoic acid hydrochloride, is commonly used in the solution-phase peptide synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)