Merck
262633
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylstyrol
97%, contains ~500 ppm tert-butylcatechol as stabilizer
Größe auswählen
5 G
32,10 €
32,10 €
Listenpreis64,20 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
32,10 €
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C6H3CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
32,10 €
Listenpreis64,20 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
liquid
Enthält
~500 ppm tert-butylcatechol as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.543 (lit.)
bp
73-74 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−64 °C (lit.)
Dichte
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccc(C=C)c(C)c1
InChI
1S/C10H12/c1-4-10-6-5-8(2)7-9(10)3/h4-7H,1H2,2-3H3
InChIKey
OEVVKKAVYQFQNV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
140.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
60 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)