Merck
184675
Sigma-Aldrich
3-Methyl-styrol
99%, contains 0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
Synonym(e):
3-Vinyl-toluol
Größe auswählen
5 G
134,00 €
134,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
134,00 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.18
Beilstein:
1304618
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
134,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Form
liquid
Enthält
0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.541 (lit.)
bp
170-171 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−82-−81 °C (lit.)
Dichte
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C9H10/c1-3-9-6-4-5-8(2)7-9/h3-7H,1H2,2H3
InChIKey
JZHGRUMIRATHIU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
123.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
51 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Yasuhito Suzuki et al.
Forensic science international, 278, 228-239 (2017-08-02)
Various autopsy findings are used for the diagnosis of burning death, including inhalation injury, soot in the respiratory tract, vital reaction, blood carboxyhemoglobin (COHb), and blood cyanide. However, not all findings are necessarily complete, and autopsy diagnosis can be difficult