Merck
259594
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyd Monohydrat
98%
Größe auswählen
1 G
78,40 €
5 G
535,00 €
78,40 €
Listenpreis112,00 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
78,40 €
5 G
535,00 €
About This Item
Lineare Formel:
(HO)3C6H2CHO·H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
78,40 €
Listenpreis112,00 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
218 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
O.Oc1cc(C=O)cc(O)c1O
InChI
1S/C7H6O4.H2O/c8-3-4-1-5(9)7(11)6(10)2-4;/h1-3,9-11H;1H2
InChIKey
OSEOMYNJYKADOS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde monohydrate may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)