Merck
8.20475
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydroxybenzaldehyde
for synthesis
Synonym(e):
Protocatechualdehyd
About This Item
Lineare Formel:
3,4-(OH)2C6H3CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352114
EG-Index-Nummer:
205-377-7
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
200
300
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
152-156 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Oc1c(ccc(c1)C=O)O
InChI
1S/C7H6O3/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-4,9-10H
InChIKey
IBGBGRVKPALMCQ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 152 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 156 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
Not applicable