Wichtige Dokumente
257753
Furosemid
99%
Synonym(e):
4-Chlor-N-furfuryl-5-sulfamoylanthranilsäure, 5-(Aminosulfonyl)-4-chlor-2-[(2-furanylmethyl)-amino]-benzoesäure
About This Item
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
220 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
NS(=O)(=O)c1cc(C(O)=O)c(NCc2ccco2)cc1Cl
InChI
1S/C12H11ClN2O5S/c13-9-5-10(15-6-7-2-1-3-20-7)8(12(16)17)4-11(9)21(14,18)19/h1-5,15H,6H2,(H,16,17)(H2,14,18,19)
InChIKey
ZZUFCTLCJUWOSV-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... SLC12A1(6557)
Biochem./physiol. Wirkung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?