Merck
255092
Sigma-Aldrich
Bromboran-Dimethylsulfid-Komplex
Synonym(e):
Boron-monobromid-methylsulfid-Komplex, Bromboran-methylsulfid-Komplex
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2S·BH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.86
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Dichte
1.452 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
BBr.CSC
InChI
1S/C2H6S.BBrH2/c1-3-2;1-2/h1-2H3;1H2
InChIKey
AQRNIOMHNXJPFD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reagent for hydroboration and synthesis of bromodialkylboranes.
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
50.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
10 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)