Wichtige Dokumente
251933
4-Brom-buttersäurechlorid
95%
Synonym(e):
4-Bromobutanoic acid chloride, 4-Bromobutanoyl chloride
Größe auswählen
29,75 €
Listenpreis42,50 €Sparen Sie 30%Versandbereit am17. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
29,75 €
Listenpreis42,50 €Sparen Sie 30%Versandbereit am17. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
Brechungsindex
n20/D 1.492 (lit.)
bp
101 °C/37 mmHg (lit.)
Dichte
1.602 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
BrCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C4H6BrClO/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2
InChIKey
LRTRXDSAJLSRTG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Pharmaceutical research applications: 4-Bromobutyryl chloride was utilized in the synthesis of newly developed 3,4,5-trisubstituted-1,2,4-triazole derivatives. These derivatives demonstrated significant alpha-glucosidase inhibitory potential, suggesting their utility in managing diabetes through inhibition of carbohydrate hydrolyzing enzymes. This application underscores the importance of 4-Bromobutyryl chloride in the development of bioactive molecules for potential therapeutic use (Nafeesa et al., 2019).
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?