Wichtige Dokumente
331317
5-Bromvalerylchlorid
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.492 (lit.)
bp
116-118 °C/33 mmHg (lit.)
Dichte
1.49 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
bromo
SMILES String
ClC(=O)CCCCBr
InChI
1S/C5H8BrClO/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2
InChIKey
OKRUMSWHDWKGHA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
224.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
107 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)