Wichtige Dokumente
251011
5-Brom-2,4-dihydroxybenzoesäure Monohydrat
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
209-210 °C (lit.)
Löslichkeit
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Funktionelle Gruppe
bromo
carboxylic acid
SMILES String
O.OC(=O)c1cc(Br)c(O)cc1O
InChI
1S/C7H5BrO4.H2O/c8-4-1-3(7(11)12)5(9)2-6(4)10;/h1-2,9-10H,(H,11,12);1H2
InChIKey
MRIKDYLDHHINRD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?