Wichtige Dokumente
250058
4,5,6,7-Tetrachlorfluorescein
Dye content 90 %
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H8Cl4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
470.09
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Zusammensetzung
Dye content, 90%
λmax
496 nm
SMILES String
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c45)c1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)