Merck
247030
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Chlor-propionsäure-methylester
98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(Cl)CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.55
Beilstein:
1720589
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
98%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D −26°, neat
Optische Reinheit
ee: 97% (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.417 (lit.)
bp
80-82 °C/110 mmHg (lit.)
Dichte
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COC(=O)[C@H](C)Cl
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-3(5)4(6)7-2/h3H,1-2H3/t3-/m0/s1
InChIKey
JLEJCNOTNLZCHQ-VKHMYHEASA-N
Anwendung
Chirales Ausgangsmaterial
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
89.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
32 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)