Wichtige Dokumente
24700
3-Chlor-2,4(3H,5H)-furandion
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
3-Chlor-tetronsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
206 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
ClC1C(=O)COC1=O
InChI
1S/C4H3ClO3/c5-3-2(6)1-8-4(3)7/h3H,1H2
InChIKey
DJEJYZZJYYNADA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?