Merck
533882
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-pentin
98%
Synonym(e):
Isobutylacetylen
About This Item
Lineare Formel:
CH≡CCH2CH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
82.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.393 (lit.)
bp
61-62 °C (lit.)
Dichte
0.698 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)CC#C
InChI
1S/C6H10/c1-4-5-6(2)3/h1,6H,5H2,2-3H3
InChIKey
OXRWICUICBZVAE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
24.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-4.44 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves