Wichtige Dokumente
245895
Methylnonanoat
98%
Synonym(e):
Methyl-pelargonat, Nonansäure-methylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.421 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
Dichte
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12-2/h3-9H2,1-2H3
InChIKey
IJXHLVMUNBOGRR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?