Merck
244295
Sigma-Aldrich
Cyclohexanon-ethylenketal
97%
Synonym(e):
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan, Cyclohexanon-ethylenketal
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H14O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.459 (lit.)
bp
73 °C/16 mmHg (lit.)
Dichte
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1CCC2(CC1)OCCO2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
156.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
69 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)