Wichtige Dokumente
242039
1,2-Diacetyl-benzol
99%
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
bp
110 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
39-41 °C (lit.)
Löslichkeit
dichloromethane: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
Fluoreszenz
λex 355 nm; λem 455 nm (Amine adducts)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CC(=O)c1ccccc1C(C)=O
InChI
1S/C10H10O2/c1-7(11)9-5-3-4-6-10(9)8(2)12/h3-6H,1-2H3
InChIKey
LVQFKRXRTXCQCZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?