Wichtige Dokumente
238376
1-Chlorpentan
99%
Synonym(e):
Amylchlorid, Pentylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.412 (lit.)
bp
107-108 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
Dichte
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
chloro
SMILES String
CCCCCCl
InChI
1S/C5H11Cl/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3
InChIKey
SQCZQTSHSZLZIQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?