117811
1-Brompentan
98%
Synonym(e):
n-Amylbromid, Pentylbromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.444 (lit.)
bp
130 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−95 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: insoluble
alcohol: soluble
diethyl ether: miscible
Dichte
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCBr
InChI
1S/C5H11Br/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3
InChIKey
YZWKKMVJZFACSU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zubehör
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
86.0 °F
Flammpunkt (°C)
30 °C