Wichtige Dokumente
238368
1-Chloroctadecan
96%
Synonym(e):
Octadecylchlorid, Stearylchlorid
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.451 (lit.)
bp
157-158 °C/1.5 mmHg (lit.)
Dichte
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
chloro
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCl
InChI
1S/C18H37Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-18H2,1H3
InChIKey
VUQPJRPDRDVQMN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?