238201
4-Nitrophthalsäureanhydrid
92%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
92%
Verunreinigungen
5-8% 3-nitrophthalic anhydride
mp (Schmelzpunkt)
116-120 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C8H3NO5/c10-7-5-2-1-4(9(12)13)3-6(5)8(11)14-7/h1-3H
InChIKey
MMVIDXVHQANYAE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable