Merck
237299
Sigma-Aldrich
Resolve-Al Gd
≥99%
Synonym(e):
Gadolinium-tris-(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionat), Gd(tmhd)3
About This Item
Lineare Formel:
Gd(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
707.05
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥99%
mp (Schmelzpunkt)
182-184 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)C1=[O][Gd]234([O]=C(C1)C(C)(C)C)[O]=C(CC(=[O]2)C(C)(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(CC(=[O]3)C(C)(C)C)=[O]4
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)