Merck
235865
Sigma-Aldrich
Butylmethacrylat
99%, contains monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Größe auswählen
100 ML
57,90 €
1 L
71,90 €
18 L
455,00 €
57,90 €
Versandbereit am23. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
57,90 €
1 L
71,90 €
18 L
455,00 €
About This Item
Lineare Formel:
CH2=C(CH3)COO(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.20
Beilstein:
773960
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
57,90 €
Versandbereit am23. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdichte
4.91 (15 °C, vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
2 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
562 °F
Enthält
monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Expl.-Gr.
2-8 %
Brechungsindex
n20/D 1.423 (lit.)
bp
162-165 °C (lit.)
Dichte
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
InChIKey
SOGAXMICEFXMKE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Butylmethacrylat ist eine organische Verbindung, die zur Klasse der Methacrylatester gehört und häufig bei der Herstellung verschiedener Polymermaterialien verwendet wird. Es kann mit anderen Monomeren copolymerisiert werden, um Copolymere mit maßgeschneiderten Eigenschaften zu synthetisieren. Die daraus resultierenden Copolymere kommen in zahlreichen Bereichen zum Einsatz, darunter Automobillacke, Textilien, Klebstoffe, Kontaktlinsen, und Dentalharze.
Anwendung
Anwendungsgebiete von Butylmethacrylat (BMA):
  • Als Monomer zur Synthese von wasserbasierten Butylmethacrylat-(Co)Polymeren-Latexen über Emulsionspolymerisation zur Entwicklung von Beschichtungsmaterialien für Düngemittel mit langsamer Freisetzung.
  • Als Matrixpolymer bei der Herstellung von LDH/Poly-(Butylmethacrylat-)Nanoverbundwerkstoffen, was die mechanischen Eigenschaften und die thermische Stabilität der resultierenden Nanoverbundwerkstoffe verbessern kann.
  • Als Monomer zur Synthese von Styrol- und Butylmethacrylat-Copolymeren für die Lederverarbeitung. Eine Erhöhung des BMA-Gehalts des Copolymers erhöht die Wasserbeständigkeit und verringert die Wasserdampfdurchlässigkeit des Leders.
  • Als Monomer zur Präparation monolithischer Säulen auf Mikrofluidik-Chips. Diese Säulen können für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, wie z. B. die Trennung und Analyse komplexer Mischungen von Verbindungen, die Vorkonzentration von Proben und die Entwicklung neuer Mikrofluidik-Analysegeräte.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
119.3 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
48.5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
R-G Li et al.
European review for medical and pharmacological sciences, 19(12), 2213-2220 (2015-07-15)
The recent PLATINUM trial has demonstrated that the use of the new generation platinum chromium everolimus-eluting stents (PtCr-EES) yield clinical outcomes similar to those obtained by the use of cobalt chromium everolimus-eluting stents (CoCr-EES) in selected patients with 1 or
R Yoshida et al.
Journal of biomaterials science. Polymer edition, 3(2), 155-162 (1991-01-01)
Thermosensitive co-polymers of isopropyl acrylamide (IPAAm) with butyl methacrylate (BMA) are capable of 'on-off' regulation of drug release in response to external temperature changes due to skin formation with increasing temperature. To clarify the role of the surface-modulated skin and
K Ishihara et al.
Journal of biomaterials applications, 13(2), 111-127 (1998-10-20)
We have synthesized phospholipid polymers containing 2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine (MPC) units as novel blood compatible polymers and have evaluated their interactions with blood components. It was found that in the absence of anticoagulants, blood clotting was delayed and blood cell adhesion
Ke Li et al.
Electrophoresis, 40(16-17), 2142-2148 (2019-04-30)
In this study, an in-tube solid-phase microextraction column packed with mesoporous TiO2 nanoparticles, coupled with MALDI-TOF-MS, was applied to the selective enrichment and detection of phosphopeptides in complex biological samples. The mesoporous TiO2 nanoparticles with high specific surface areas, prepared
Mitsuyoshi Yamane et al.
Macromolecular rapid communications, 41(18), e2000141-e2000141 (2021-01-20)
Poly(n-butyl methacrylate) (PnBMA)/reduced graphene oxide (rGO) nanocomposite films are prepared using two different routes. The first route involves preparation of PnBMA nanoparticles containing homogeneously dispersed rGO nanosheets by miniemulsion polymerization using a block copolymer of ionic liquid (IL) monomer and
Artikel
Tissue engineering has become a key therapeutic tool in the treatment of damaged or diseased organs and tissues, such as blood vessels and urinary bladders.
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?