751162
Propyl methacrylate
contains ~200 ppm MEHQ, 97%
Synonym(e):
n-Propyl methacrylate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Enthält
~200 ppm MEHQ
Brechungsindex
n20/D 1.419
Dichte
0.898 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-4-5-9-7(8)6(2)3/h2,4-5H2,1,3H3
InChIKey
NHARPDSAXCBDDR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
96.1 °F
Flammpunkt (°C)
35.6 °C