Merck
232858
Sigma-Aldrich
2-(2-Hydroxyethoxy)phenol
98%
Größe auswählen
50 G
112,00 €
112,00 €
Listenpreis160,00 €Sparen Sie 30%
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
112,00 €
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2CH2OC6H4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
112,00 €
Listenpreis160,00 €Sparen Sie 30%
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
bp
128 °C/0.7 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
99-100 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
OCCOc1ccccc1O
InChI
1S/C8H10O3/c9-5-6-11-8-4-2-1-3-7(8)10/h1-4,9-10H,5-6H2
InChIKey
AMCOCUDBDKVWRZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-(2-Hydroxyethoxy)phenol was used in the preparation of:
  • macrocyclic lipophilic benzocrown ethers[1]
  • coiled synthetic carboxylic ionophore with eight ether oxygens and five aromatic rings capable of encapsulating potassium ion[2]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A coiled synthetic carboxylic ionophore capable of encapsulating a potassium ion.
Kuboniwa H, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 21, 1468-1469 (1985)
Synthesis, X-ray Crystal Studies and Metal Picrates Extraction Properties of Lipophilic Benzocrown Ethers.
Kowalska E, et al.
Australian Journal of Chemistry, 63(9), 1348-1357 (2010)