Merck
229709
Sigma-Aldrich
Iodpentoxid
99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Diiodopentoxid, Iodanhydrid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
I2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
333.81
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
PubChem Substanz-ID:
Assay
99.99% trace metals basis
Dichte
5.0 g/mL at 25 °C
SMILES String
O=I(=O)OI(=O)=O
InChI
1S/I2O5/c3-1(4)7-2(5)6
InChIKey
BIZCJSDBWZTASZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame over circleCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)