Merck
226955
Sigma-Aldrich
2-(Triphenylphosphoranyliden)bernsteinsäureanhydrid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H17O3P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.34
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
167 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O=C1CC(C(=O)O1)=P(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C22H17O3P/c23-21-16-20(22(24)25-21)26(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15H,16H2
InChIKey
CXYNGWAHZKOMJQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)