Merck
226408
Sigma-Aldrich
o-Methyl-N,N′-diisopropylisoharnstoff
97%
Synonym(e):
N,N′-Diisopropyl-O-methylisharnstoff
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHNHC(OCH3)=NCH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.24
Beilstein:
1753052
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.436 (lit.)
bp
50-52 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CO\C(NC(C)C)=N/C(C)C
InChI
1S/C8H18N2O/c1-6(2)9-8(11-5)10-7(3)4/h6-7H,1-5H3,(H,9,10)
InChIKey
PUVRRPLSJKDMKH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
o-Methyl-N,N′-diisopropylisourea was used in the synthesis of proline betaine (stahydrine) and 4-hydroxyproline betaine (betoncine)[1].
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Betaines derived from amino and hydrazino acids as phase transfer catalysts.
Tetrahedron, 46(6), 1911-1922 (1990)