Wichtige Dokumente
226378
N-Hydroxy-5-norbornen-2,3-dicarbonsäureimid
97%
Synonym(e):
N-Hydroxybicyclo[2.2.1]hept-5-en-2,3-dicarbonsäureimid, HONB
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
165-170 °C (lit.)
SMILES String
ON1C(=O)[C@@H]2[C@H]3C[C@H](C=C3)[C@@H]2C1=O
InChI
1S/C9H9NO3/c11-8-6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(12)10(8)13/h1-2,4-7,13H,3H2/t4-,5+,6-,7+
InChIKey
ZUSSTQCWRDLYJA-UMRXKNAASA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?