Merck
226327
Sigma-Aldrich
O-(Mesitylen-2-sulfonyl)-acethydroxamsäure-ethylester
98%
Synonym(e):
O-(2-Mesitylenesulfonyl)acethydroxamic acid ethyl ester
About This Item
Lineare Formel:
2,4,6-(CH3)3C6H2SO2ON=C(CH3)OC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.36
Beilstein:
2144156
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
54-56 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCO\C(C)=N\OS(=O)(=O)c1c(C)cc(C)cc1C
InChI
1S/C13H19NO4S/c1-6-17-12(5)14-18-19(15,16)13-10(3)7-9(2)8-11(13)4/h7-8H,6H2,1-5H3/b14-12+
InChIKey
KQCBSWBQAXTILK-WYMLVPIESA-N
Anwendung
EthylO-(2-Mesitylenesulfonyl)acethydroxamic acid ethyl ester may be used in chemical synthesis studies.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)